Fortfahren mit
H7877
Serotonin -hydrogenoxalat
powder
Synonym(e):
5-HT, 5-Hydroxy-tryptamin -hydrogenoxalat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N2O · C2H2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.25
EC Number:
221-233-6
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3792887
MDL number:
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H12N2O.C2H2O4/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;3-1(4)2(5)6/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
VTBOICJSERLVPD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR3A(3359)
Application
Serotonin hydrogenoxalate has been used to study serotonin-mediated release of catecholamine from the chromaffin tissue of the atlantic hagfish (Myxine glutinosa L.).
Biochem/physiol Actions
Neurotransmitter
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)