Merck
H6261
Sigma-Aldrich
10-Hydroxydecansäure
≥95% (GC)
Synonym(e):
NSC 15139
About This Item
Lineare Formel:
HO(CH2)9CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Assay
≥95% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
75-77 °C (lit.)
SMILES String
OCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h11H,1-9H2,(H,12,13)
InChIKey
YJCJVMMDTBEITC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
  • Synthesis of copolymers of acrylamide and sodium acryloyloxydecanoate
  • Macrolactonization for preparation of Sansalvamide A
  • Studies of chain length selectivity for cutinase catalyzed polycondensation reactions
  • Ruthenium-catalyzed esterification followed by macrocyclization
  • Synthesis of anhydrides and esters
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)