Merck
H6039
Sigma-Aldrich
1-(4-Hexyphenyl)-2-propane-1-one
≥98% (HPLC), oil
Synonym(e):
L3 Antagonist TR-SIR-2, cpd L3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
oil
Löslichkeit
DMSO: >5 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCc1ccc(cc1)C(=O)C=C
InChI
1S/C15H20O/c1-3-5-6-7-8-13-9-11-14(12-10-13)15(16)4-2/h4,9-12H,2-3,5-8H2,1H3
InChIKey
IINHTEWASPUCMH-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Small molecular irreversible covalent inhibitor of thyroid hormone receptor-β (TRβ) interaction with coactivator (SRC2).
Leistungsmerkmale und Vorteile
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)