Fortfahren mit
H6024
Hoechst Stain solution
Synonym(e):
Bisbenzimide H 33258
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
MDL number:
Form:
solution
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
application(s)
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl.CN1CCN(CC1)c2ccc3NC(=NCc3c2)c4ccc5NC(=NCc5c4)c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C27H28N6O.3ClH.H2O/c1-32-10-12-33(13-11-32)22-5-9-25-21(15-22)17-29-27(31-25)19-4-8-24-20(14-19)16-28-26(30-24)18-2-6-23(34)7-3-18;;;;/h2-9,14-15,34H,10-13,16-17H2,1H3,(H,28,30)(H,29,31);3*1H;1H2
InChI key
OWRSPPSBNWJJAR-UHFFFAOYSA-N
General description
Hoechst stains are part of a family of blue fluorescent dyes commonly used to stain DNA. It gets incorporated biosynthetically into interphase nuclei in fixed cytologic preparations and in unfixed cultured cells. It can also be used to detect biosynthetic incorporation of 5-bromodeoxyuridine into the DNA of living cells. Hoechst stains property may allow fluorescence-activated cell and chromosome sorting according to the extent of DNA synthesis which may provide a bridge between biochemical and cytologic analyses of processes related to DNA replication.
Application
A fluorescent DNA stain qualified for use in Mycoplama staining.
Other Notes
Contains 0.5μg/ml Hoechst bisbenzimide 33258 fluorochrome stain and thimerosal.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)