Merck
H5892
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)benzoesäure
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
Beilstein:
2690023
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
182-185 °C (lit.)
SMILES String
O=C(O)C1=CC=C(CO)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
InChIKey
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)