Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 318,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
€ 318,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
cryopreservation: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
HypoThermosol ist ein optimiertes hypothermisches (2 - 8 °C) Konservierungsmittel, das den Zell-, Gewebe- und Organerhalt verbessert und verlängert. HypoThermosol FRS wurde speziell für die molekularbiologische Antwort von Zellen während des hypothermischen Konservierungsprozesses konzipiert.
HypoThermosol FRS enthält zentrale Ionen in Konzentrationen, die den intrazellulären Zustand bei hypothermischen Temperaturen ausgleichen. Weitere Bestandteile sind pH-Puffer, Energiesubstrate, freie Radikalfänger und osmotische/onkotische Stabilisierer.
HypoThermosol FRS enthält zentrale Ionen in Konzentrationen, die den intrazellulären Zustand bei hypothermischen Temperaturen ausgleichen. Weitere Bestandteile sind pH-Puffer, Energiesubstrate, freie Radikalfänger und osmotische/onkotische Stabilisierer.
Preparation Note
Verwendungs- und Konservierungsprotokoll
HypoThermosol FRS ist nicht als Zellkulturmedium vorgesehen und sollte nicht bei über 15 °C verwendet oder auf 37 °C erhitzt werden.
- Die Außenseite des Behälters vor dem Öffnen mit 70 % Ethanol abwischen.
- Inhalt ist steril. Nicht verwenden, wenn das Sicherheitssiegel beschädigt ist. Stattdessen BioLife Solutions kontaktieren.
- HypoThermosol FRS ist gebrauchsfertig. Das Kulturmedium einfach durch gekühlten (<10 °C) HypoThermosol FRS ersetzen und eine Temperatur von 2 - 8 °C aufrechterhalten.
- Am Ende der Kühllagerung die Proben einfach aus der Kühlung nehmen, das kalte HypoThermosol FRS abgießen und durch das jeweilige warme (20 - 37 °C) Kulturmedium ersetzen.
HypoThermosol FRS ist nicht als Zellkulturmedium vorgesehen und sollte nicht bei über 15 °C verwendet oder auf 37 °C erhitzt werden.
Legal Information
HypoThermosol is a registered trademark of BioLife Solutions, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility - |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in wet ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?