Fortfahren mit
H3261
2-Mercapto-pyridin-1-oxid Natriumsalz
97.0-103.0%
Synonym(e):
1-Hydroxy-2-pyridinethion Natriumsalz, 2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz, 2-Pyridinethiol-1-oxid Natriumsalz, Pyrithion Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaSC5H4NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.15
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-296-5
Beilstein/REAXYS Number:
4026050
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
synthetic
assay
97.0-103.0%
color
faintly beige, white to light yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
cell membrane | interferes
SMILES string
[Na+].[O-][n+]1ccccc1[S-]
InChI
1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
InChI key
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
Application
2-Mercaptopyridin-N-Oxid eignet sich zur Erzeugung von zweizähnigen Oxothiolan-Chelatkomplexen mit Übergangsmetallen.
2-Mercaptopyridin-N-Oxid, das auch als Pyrithion bezeichnet wird, wird Zellen in einer Kultur zugegeben, damit Metalle mühelos in sie eindringen können, ohne sich auf Transporter stützen zu müssen. Es wird zur Untersuchung von Picornavirus-Infektionen eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
2-Mercaptopyridin-N-Oxid ist ein Zink-Ionophor, der Zink in Zellen befördert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
63846D0627188549
description
97.0-103.0%
description
~40% in H2O, very deep brown
description
≥96% (HPLC), powder
description
99%
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
97.0-103.0%
assay
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
99%
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
target_organs
Nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)