Fortfahren mit
H3132
3-Hydroxy-4-Methoxyphenethylamin -hydrochlorid
Synonym(e):
4-Methoxytyramine hydrochloride, 4-O-Methyldopamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,60
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 182,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 389,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
211-437-3
MDL number:
€ 53,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
drug control
Home Office Schedule 1
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(CCN)cc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
InChI key
KAAFITWSSODFMA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Dopamine metabolite.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M4251M5793B4311
drug control
Home Office Schedule 1
drug control
Home Office Schedule 1
drug control
-
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)