Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 703,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCC(CC2)N3C(=O)Nc4cc(Cl)ccc34
InChI
1S/C21H22ClFN4O2/c22-15-3-6-19-18(13-15)25-21(29)27(19)17-7-10-26(11-8-17)12-9-24-20(28)14-1-4-16(23)5-2-14/h1-6,13,17H,7-12H2,(H,24,28)(H,25,29)
InChI key
NBHPRWLFLUBAIE-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description powder, ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility - | solubility 0.1 M NaOH: slightly soluble, H2O: insoluble, 0.1 M HCl: soluble, DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color off-white | color white to beige | color white | color white to light brown |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?