Merck
H0257
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-nitrophenylessigsäure
crystalline
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3(NO2)CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Form
crystalline
Farbe
yellow
mp (Schmelzpunkt)
146-148 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChIKey
QBHBHOSRLDPIHG-UHFFFAOYSA-N
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable