Merck
GW21569B
Sigma-Aldrich
Anti-TNK2 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Activated CDC42 kinase 1
Größe auswählen
50 μG
€ 269,00
€ 269,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 269,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 269,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
chicken
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Genway 15-288-21569B
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNK2(10188)
Immunogen
Immunogen Sequence: GI # 8922075, sequence 710-933
Recombinant activated p21cdc42Hs kinase
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)