Merck
GN781930
Greiner CELLCOAT® microplate
384 well, Poly-D-Lysine, clear
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear
Verpackung
pack of 20 ea
Hersteller/Markenname
Greiner 781930
Verfügbarkeit
available only in China
Größe
384 wells
Eignung
suitable for (cell culture)
Rechtliche Hinweise
CELLCOAT is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)