Fortfahren mit
GN655900
Greiner microplate
96 well, flat bottom, non-binding, chimney style, black
Synonym(e):
96 well microplate, 96 well plate, cell culture plate, Greiner 655900, culture dish, culture plate, greiner plate, multiwell plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
Material:
black
Size:
96 wells
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black
packaging
pack of 40 ea
manufacturer/tradename
Greiner 655900
availability
available only in China
size
96 wells
suitability
suitable for (cell culture)
General description
  • Greiner microplates are ideal for storing active agents, patient samples, DNA/RNA or stock cultures.
  • Polypropylene material can withstand a high temperature (-196 to +121°C) and are chemically resistant.
  • Nonpyrogenic plates are free of detectable DNase, RNase, human DNA.
  • Features alphanumeric well coding for identification.
  • Sealable with adhesive films and heat sealers for long-term and secure sealing.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner microplate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)