Merck
GN541070
Greiner cell scrapers
handle size 25 cm
Synonym(e):
cell lifter, cell lifters, cell scraper
About This Item
UNSPSC-Code:
41122103
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
Greiner 541070
Greiner
Verfügbarkeit
available only in China
Griffgröße
25 cm
Allgemeine Beschreibung
Greiner cell scrapers are an ideal combination of a rigid polystyrene handle with a soft polyethylene scraping blade.
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)