Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.23
UNSPSC Code:
41104900
Material:
sheets
Packaging:
pack of 25 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
sheets
packaging
pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6211-29, Cytiva TE76
size
21 x 26 cm
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Cytiva Article No. 80-6211-29, Cytiva TE76 | manufacturer/tradename Cytiva Article No. 80-6211-67, Cytiva TE76-1416 | manufacturer/tradename Cytiva Article No. 80-6205-40, Cytiva TE26 | manufacturer/tradename Cytiva Article No. 80-6207-30, Cytiva TE46 |
| material sheets | material sheets | material sheets | material sheets |
| packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea | packaging pack of 50 ea | packaging pack of 50 ea |
| size 21 x 26 cm | size 14 x 16 cm | size 9 x 10.5 cm | size 14.5 x 21.5 cm |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| GETE76 | 04061832672861 |