Fortfahren mit
GESE6402
GE glass plates
size 18 x 8 cm
Synonym(e):
Cytiva dish, SE6402, divider, spare part, surface, western blotting accessory
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
glass
Size:
18 x 8 cm
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6186-59, Cytiva SE6402
size
18 x 8 cm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GESE6102GESE202P10GESE6602
description
size 18 x 8 cm
description
size 18 x 16 cm
description
size 10 x 8 cm
description
size 18 x 24 cm
size
18 x 8 cm
size
18 x 16 cm
size
10 x 8 cm
size
18 x 24 cm
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6186-59, Cytiva SE6402
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6178-99, Cytiva SE6102
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6136-81, Cytiva SE202P-10
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6190-01, Cytiva SE6602
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GE glass plates
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)