Fortfahren mit
GE90100484
Streptavidin Sepharose Hochleistung
Cytiva, 90100484, pkg of 25 mL
Synonym(e):
Streptavidin resin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.260,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41106500
€ 3.260,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 25 mL
manufacturer/tradename
90100484, Cytiva
General description
Streptavidin Sepharose High Performance is an affinity chromatography resin designed for fast and reliable, high resolution purification of biotinylated biomolecules. Purified Streptavidin isolated from Streptomyces avidinii is immobilised on Sepharose High Performance. The base matrix is a rigid, highly cross-linked beaded agarose with high chemical stability. The immobilised streptavidin binds biotin and biotinylated substances through affinity chromatography.
Features and Benefits
  • Streptavidin immobilized to Sepharose High Performance for purification of biotinylated compounds
  • Extremely useful for exploiting either the strong interactions of biotin and streptavidin or the somewhat weaker interactions of 2-iminobiotin and streptavidin.
  • 34 µm bead size for improved resolution
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GEPA55021GEPA53021GEPA53022
description
Cytiva, 90100484, pkg of 25 mL
description
Cytiva PA55021
description
Cytiva PA53021
description
Cytiva PA53022, pack of 25 nmol
manufacturer/tradename
Cytiva, 90100484
manufacturer/tradename
Cytiva PA55021
manufacturer/tradename
Cytiva PA53021
manufacturer/tradename
Cytiva PA53022
packaging
pkg of 25 mL
packaging
pkg of 25 nmol
packaging
pkg of 25 nmol
packaging
pack of 25 nmol
strep-tag affinity resin high performance
-
-
-
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)