Merck
GE80-6421-62
GE Dracon sponge
thickness 6 mm, L × D 9 cm × 10.5 cm
Größe auswählen
3 EA
€ 32,20
€ 32,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
3 EA
€ 32,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41105300
NACRES:
NB.22
€ 32,20
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 3 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 80-6421-62
Cytiva Article No. 80-6421-62
L × T
9 cm × 10.5 cm
Dicke
6 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)