Merck
GE80-1129-53
EPH electrode wick for MultiPhor II electrophoresis unit
W × L 82 mm × 130 mm, pack of 500 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41105300
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
electrophoresis grade
Verpackung
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 80112953
B × L
82 mm × 130 mm
Allgemeine Beschreibung
Used for connecting the buffer solution with the gel.
Rechtliche Hinweise
MultiPhor is a trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)