GE28-9520-85
HiTrap® Con A 4B
Cytiva 28-9520-85, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
concanavalin A (con A)
Verpackung
pack of 5 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9520-85
Lagerbedingungen
(0.1 M acetate buffer pH 6, 1 M NaCl, 1 mM CaCl2, 1 mM MnCl2 and 1 mM MgCl, 20% Ethanol)
(20% Ethanol containing 0.1 M Acetate Buffer pH 6, 1 M NaCl, 1 mM CaCl2, 1 mM MnCl2 and 1 mM MgCl2)
Parameter
42 psi
Bettgröße
7 mm × 25 mm
Bettvolumen
1 mL
Säule ID
7 mm
Matrix
4% agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning
4-9
working range
4-6
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Con A Sepharose™ is concanavalin A coupled to Sepharose™ 4B.
- HiTrap® Con A 4B columns can be operated with a syringe, a peristaltic pump, or a liquid chromatography system such as ÄKTA® design.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protokolle
This page shows how to purify or remove glycoproteins and polysaccharides with Con A Sepharose 4B, Lentil Lectin Sepharose 4B, Capto Lentil Lectin from Cytiva.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.