Merck
GE18-1102-47
Glass Plates
unframed, H × W × D 200 mm × 260 mm × 4 mm, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Materialien
glass
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 18110247
H × B × T
200 mm × 260 mm × 4 mm
Verwandte Kategorien
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)