Fortfahren mit
G3150
Glass plates for vertical mini gel
8 cm × 10 cm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105312
NACRES:
NB.51
Produktname
Glasplatten für vertikales Minigel, Breite 10 cm, Clear
Quality Segment
size
8 cm × 10 cm
compatibility
for use with polyacrylamide gels
Packaging
Das Set besteht aus einer rechteckigen Platte mit abgerundeten unteren Ecken und einer eingekerbten Platte.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)