GE17-5171-01
Mono P® 5/200 GL
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
mixed quaternary and tertiary amines
Beschreibung
Ion Exchanger Type (Chromatofocusing (weak anion exchanger))
Verpackung
pkg of 4 mL
Parameter
580 psi
Bettgröße
5 mm × 200 mm
Bettvolumen
4 mL
Säule ID
5.7 mm
Matrix
monodisperse polystyrene/divinyl benzene
Aktive Matrixgruppe
amine phase
Durchschnittliche Teilgröße
10 μm
cleaning
2-14
Arbeitsbereich
2-12
Kapazität
0.15-0.21 mmol Cl-/mL binding capacity
Trenntechnik
anion exchange
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Greatly concentrates samples and resolves pI differences of 0.02 pH units.
- Mono P® 5/50 GL for rapid scouting of elution conditions (pH gradients) or for separations not requiring highest resolution.
- Mono P® 5/200 GL for highest resolution separation.
- Monodisperse 10 μm porous beads yield high resolution, dynamic capacity, reproducibility, and durability.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)