Merck
GBL612301
Grace Bio-Labs HybriWell Abdichtungssystem, SecureSeal Haftkammer
chamber volume 275-320 μL, L × W × thickness 60 mm × 21 mm × 0.25 mm, port diam. 3.2 mm, 200 port seals included
Synonym(e):
chamber slides, chambered coverglass, cover slides, hybridization chambers, incubation chambers
Größe auswählen
100 EA
€ 309,00
€ 309,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
€ 309,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122600
NACRES:
NB.22
€ 309,00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless
polycarbonate
Leistungsmerkmale
wells 1
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 612301
L × B × Dicke
60 mm × 21 mm × 0.25 mm
Kammervolumen
275-320 μL
Öffnungsdurchm.
3.2 mm
Wells
1
Allgemeine Beschreibung
Das Grace Bio-Labs HybriWell Dichtungssystem stellt in Sekunden eine sichere und dichte Verbindung zu Oberflächen von Mikroskop-Objektträgern her, um Wasserbad-Hybridisierungen wie etwa Protein- oder Nukleinsäurehybridisierungsassays aufzunehmen.
Merkmale:
  • Nimmt Einzel- oder Mehrfachproben in einem kleinen Reagenzvolumen auf und verhindert Verdunstung.
  • Zugangsöffnungen in der Kammeroberfläche ermöglichen die Zugabe und das Entfernen von Reaktanten.
  • Mit den jeweils mitgelieferten Dichtungen können die Öffnungen bequem abgedichtet werden.
  • Die abgedichteten Kammern sind wasserdicht und ideal geeignet für Wasserbad-Inkubationen.
  • Die RNase-freien, hydrophoben Oberflächen fangen oder binden Sonden nicht.
  • Die Einwegkammer kann auch nach dem Erhitzen sauber und bequem entfernt werden.
  • Jede Packung enthält eine illustrierte Gebrauchsanweisung, einen Applikator und 200 haftende Öffnungsdichtungssiegel.
Rechtliche Hinweise
HybriWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)