Wichtige Dokumente
GBL611105
Grace Bio-Labs HybriWell™ Abdichtungssystem, SecureSeal™ Haftkammer
chamber volume 50-100 μL, L × W × thickness 21 mm × 40 mm × 0.15 mm, port diam. 3.2 mm
Synonym(e):
chamber slides, chambered coverglass, cover slides, hybridization chambers, incubation chambers
Größe auswählen
€ 294,00
Größe auswählen
About This Item
€ 294,00
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
polycarbonate
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
wells 1
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 611105
L × B × Dicke
21 mm × 40 mm × 0.15 mm
Kammervolumen
50-100 μL
Öffnungsdurchm.
3.2 mm
Wells
1
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Merkmale:
- Nimmt Einzel- oder Mehrfachproben in einem kleinen Reagenzvolumen auf und verhindert Verdunstung.
- Zugangsöffnungen in der Kammeroberfläche ermöglichen die Zugabe und das Entfernen von Reaktanten.
- Mit den jeweils mitgelieferten Dichtungen können die Öffnungen bequem abgedichtet werden.
- Die abgedichteten Kammern sind wasserdicht und ideal geeignet für Wasserbad-Inkubationen.
- Die RNase-freien, hydrophoben Oberflächen fangen oder binden Sonden nicht.
- Die Einwegkammer kann auch nach dem Erhitzen sauber und bequem entfernt werden.
- Jede Packung enthält eine illustrierte Gebrauchsanweisung, einen Applikator und 200 haftende Öffnungsdichtungssiegel.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)