Wichtige Dokumente
GBL246863
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system, slide module
W × L 18 mm × 20 mm, with Delrin® snap clips, wells, 3
Synonym(e):
incubation chambers, microarray hybridization chambers, slide chambers
Größe auswählen
€ 109,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 109,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
black silicon
rectangular wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
wells 3
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 246863
B × L
18 mm × 20 mm
Größe
2 wells
Well-Volumen
350 μL
Farbe
none
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Three or four slides fit into a tray (depending on clip choice). The resulting multi-array chamber tray set produces a modular plate with a standard microtiter plate footprint and well spacing allowing high-throughput robotic processing of up to 256 arrays.
Features:
- Up to 64 leak-proof wells on any slide surface without the use of adhesive
- Microtiter plate well spacing facilitates use with multichannel pipettes
- 7 x 7 mm square wells are ideal for high content arrays 5-350 ul well volumes accommodate small reagent and large wash volumes
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)