Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
particle size
≤106 μm (140-finer U.S. sieve)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, unwashed
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?