Fortfahren mit
G8770
Growth Hormone Releasing Factor Fragment 1-40 human
≥90% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C194H317N61O63S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
4544.03
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
assay
≥90% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GHRH(2691)
Biochem/physiol Actions
Equipotent to GRF (1-44) in stimulating release of somatotropin from anterior pituitary; endogenous peptide originally found in human pancreatic tumor cells, but also seen in hypothalamus
Other Notes
Similar to G 0263, but prepared by Sigma.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)