Fortfahren mit
G6880
α-Glycerophosphat-Dehydrogenase aus Kaninchenmuskel
Type X, lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
Synonym(e):
sn-Glycerol-3-phosphate Dehydrogenase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,10
500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-982-3
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥100 units/mg protein
€ 73,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type X
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥100 units/mg protein
composition
Protein, ≥75%
foreign activity
Lactic dehydrogenase, pyruvate kinase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%, Triosephosphate isomerase ≤0.02%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
α-glycerophosphate dehydrogenase was used in 2-deoxy-ribose 5-phosphate aldolase (DERA) cleavage (retroaldol) assay.
Biochem/physiol Actions
α-glycerophosphate dehydrogenase catalyzes the conversion of dihydroxyacetone to glycerol phosphate.
Physical form
Lyophilisiertes. sulfatfreies Pulver, enthält Puffersalze als Citrat und EDTA
Analysis Note
Proteingehalt mittels Biuret-Reaktion bestimmt.
Other Notes
1 U setzt 1.0 μmol Dihydroxyacetonphosphat zu α-Glycerophosphat pro Minute um bei pH 7.4 und 25°C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G2267G6751G6019
description
Type X, lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥75 units/mg protein
description
Type I, ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein
description
lyophilized powder, 50-150 units/mg protein
specific activity
≥100 units/mg protein
specific activity
≥75 units/mg protein
specific activity
100-300 units/mg protein
specific activity
50-150 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
foreign activity
Triosephosphate isomerase ≤0.02%, Lactic dehydrogenase, pyruvate kinase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
foreign activity
triosephosphate isomerase ≤0.1%, 3-Phosphoglyceric phosphokinase ≤0.05%, lactic dehydrogenase, myokinase, and pyruvate kinase ≤0.01%
foreign activity
Lactic dehydrogenase, pyruvate kinase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%, Triosephosphate isomerase ≤0.02%
foreign activity
3-Phosphoglyceric phosphokinase ≤2%
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)