Fortfahren mit
G6646
Growth Hormone Releasing Factor rat
≥95% (HPLC), powder, synthetic
Synonym(e):
GRF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C225H361N77O66S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
5232.82
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
biological source
synthetic
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ~70%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
InChI key
ORNDKVCWLUZAQL-FOWIMTFFSA-N
Gene Information
rat ... Ghrh(29446)
Biochem/physiol Actions
Hypothalamic peptide that stimulates release of somatotropin from anterior pituitary
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)