Wichtige Dokumente
G5754
Glyoxal trimer Dihydrat
≥97%
Synonym(e):
Ethandial
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(HC(O)C(O)H)3 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.14
Beilstein:
3542160
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
≥97%
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].OC1OC2OC(O)C(O)OC2OC1O
InChI
1S/C6H10O8/c7-1-2(8)12-6-5(11-1)13-3(9)4(10)14-6/h1-10H
InChIKey
BDSPTFQIOAEIII-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in the synthesis of:
- Aza-analogs of 1,4-naphthoquinones as effectors of plasmodial thioredoxin and glutathione reductase
- Substituted side-bridged cyclam derivatives
- Furandicarboxylic acid di-methyl ester derivatives
Sonstige Hinweise
Dieses Glyoxal ist zusammengesetzt aus 3 mol Glyoxal und 2 mol Wasser in einer relativ stabilen Konfiguration.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>239.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 115 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?