Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.18
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
assay
≥97% (TLC)
form
powder
solubility
acetone: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C8H9N3O3/c9-5-8(12)10-6-1-3-7(4-2-6)11(13)14/h1-4H,5,9H2,(H,10,12)
InChI key
VZZMNSJSZXVCCW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?