Fortfahren mit
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 977,00 |
Über diesen Artikel
€ 977,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Produktname
GF 109203X, synthetic, ≥90% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble (~1 mg/ml)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCCn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3c[nH]c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C25H24N4O2/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31)
InChI key
QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description synthetic, ≥90% (HPLC) | description InSolution, ≥95%, protein kinase C (PKC) inhibitor | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble (~1 mg/ml) | solubility - | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: ≥15 mg/mL |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GF 109203X
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Carc. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
123-91-1
123-91-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?