Fortfahren mit
G211140
DMT-2′O-Methyl-rG(ib)-Phosphoramidit
configured for MerMade
Synonym(e):
DMT-2′-O-Me-rG(ib)-Amidit, N-(2-methyl-1-oxopropyl)-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-methyl-guanosin, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C45H56N7O9P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
869.94
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Form:
powder
Storage temp.:
-10 to -25°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
mol wt
869.94 g/mol
impurities
≤0.3% mG2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate), ≤0.3% mG3 (reversed phase HPLC, DMT-rG(ib)me), ≤0.3% water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤0.5% single Impurity (redox titration), ≤1.0% mG1 (reversed phase HPLC, DMT-rG(ib)me-DMT), ≤3% residual Solvent content
color
white to off-white
suitability
conforms to structure for H-NMR, conforms to structure for LC-MS
compatibility
configured for MerMade
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1n5cnc6C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc56
InChI
1S/C45H56N7O9P/c1-28(2)41(53)49-44-48-40-37(42(54)50-44)47-27-51(40)43-39(57-9)38(61-62(59-25-13-24-46)52(29(3)4)30(5)6)36(60-43)26-58-45(31-14-11-10-12-15-31,32-16-20-34(55-7)21-17-32)33-18-22-35(56-8)23-19-33/h10-12,14-23,27-30,36,38-39,43H,13,25-26H2,1-9H3,(H2,48,49,50,53,54)/t36-,38-,39-,43-,62?/m1/s1
InChI key
IRRDHRZUOZNWDJ-MLLDKZSOSA-N
General description
Proligo 2′-O-Methyl-RNA-Monomere sind mit schnellen Entschützungsverfahren auf Basis der Anwendung von aliphatischen Aminen wie Methylamin kompatibel. Die Adenosin- und Guanosin-Monomere sind durch die Standard-Benzoyl(bz)- und Isobutyryl(ib)-Gruppen geschützt.2′-O-Methyl-RNA ist ein Nukleinsäurenanalogon, das durch ausgezeichnete Hybridisierungseigenschaften gekennzeichnet ist, die es komplementärer DNA oder RNA verleiht, sowie durch eine gesteigerte Stabilität gegenüber einem enzymatischen Abbau im Vergleich zu natürlichen Nukleinsäuren. Die einzigartige Kombination der Eigenschaften von 2′-O-Methyl-RNA findet breite Anwendung in folgenden Bereichen:
  • Diagnosesonden
  • Aptamer- und Ribozymentwicklung
  • Gemischte 2′-O-Methyl-RNA/DNA-Antisense-Moleküle
Schlüssel-Merkmale:
  • Hohe Ausbeute von rohen Oligonukleotiden
  • Kompatibel mit der DNA-Synthese
  • Kann gemeinsam mit DNA- oder RNA-Phosphoramiditen in derselben Synthese eingesetzt werden, um Mixmer-Oligonukleotide zu erhalten
  • Empfohlene Entschützungsbedingungen sind 8 Stunden bei 55 °C mit konzentrierter Ammoniaklösung oder 10 Minuten bei 65 °C mit AMA (konzentrierter Ammoniak/40%iges wässriges Methylamin I/I, v/v)
  • Aufreinigung und andere nachgelagerte Verarbeitungsschritte von vollständig modifizierten 2′-O-Methyl-RNA-Oligonukleotiden sind einfacher als im Falle von RNA und es sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen für den Schutz vor nukleolytischem Abbau erforderlich. DMT-2′-O-Methyl-rG(ib)-Phosphoramidit ist für MerMade-Synthesizers konfiguriert.
Other Notes
Der Synthesezyklus für 2′-O-Methyloligoribonukleotide besteht aus derselbenSerie von Reaktionen wie der Zyklus, der für DNA-Monomere angewendet wird.Die Kupplungsrate für 2′-O-Methyl-RNA-Monomere ist jedoch langsamerverglichen mit der von DNA-Monomeren (eine Kupplungsdauer von 6 Minuten wirdfür 2′-O-Methyl-RNA-Monomere empfohlen verglichen mit 90 Sekunden fürDNA-Monomere). Mit Ausnahme der 2′-O-Methyl-RNA-Monomere undTräger erfolgt die RNA-Synthese mit den gleichen Reagenzien wie die DNA-Synthese. Alle 2′-O-Methyl-RNA-Phosphoramidite von Sigma-Aldrich sindmit trockenem Acetonitril verdünnt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G211150G211100G211180
description
configured for MerMade
description
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
description
-
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)