Fortfahren mit
G2028
Grids for transmission electron microscopy
grid size 600 mesh × 42 μm pitch, nickel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,80
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
nickel
Packaging:
vial of 100 grids
€ 85,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
nickel
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
600 mesh × 42 μm pitch
hole W
27 μm
open area size
40%
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G4776G1528G5401
material
nickel
material
copper
material
nickel
material
gold
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
open area size
40%
open area size
55%
open area size
69%
open area size
44%
description
Regular grids with center mark and solid border
description
Regular grids with center mark and solid border
description
Regular grids with center mark and solid border
description
Regular grids with center mark and solid border
hole W
27 μm
hole W
97 μm
hole W
208 μm
hole W
42 μm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)