Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.14
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
210-522-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4155097
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
DL-Glutaminsäure Monohydrat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
180 °C
solubility
1 M HCl: soluble
SMILES string
O.NC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H2
InChI key
OZDAOHVKBFBBMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-Glutamic acid is a racemic mixture of the proteinogenic amino acid L-Glutamic acid and the non-proteinogenic amino acid D-Glutamic acid. DL-Glutamic acid is used ito study its mechanisms of crystal formation and self-assembly on surfaces and copolymer development.
Biochem/physiol Actions
Excitatory amino acid neurotransmitter that is an agonist at kainate, NMDA, AMPA, and metabotropic glutamatergic receptors.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white | color white |
| solubility 1 M HCl: soluble | solubility - |
| mp 180 °C | mp - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?