Fortfahren mit
G0674
Glycylglycin
Synonym(e):
Gly-Gly, Diglycin, Glycylglycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CONHCH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.12
EC Number:
209-127-8
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1765223
MDL number:
biological source
synthetic
form
powder
impurities
heavy metals, tested
useful pH range
7.5-8.9
pKa (25 °C)
8.2
suitability
suitable for manufacturing use
SMILES string
NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
General description
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Produkten für die biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards und wird gemäß MQ-500-Anforderungen des M-Clarity-Programms produziert.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Application
Glycylglycin ist das Dipeptid von Glycin und eines der einfachsten Peptide. Es fungiert auch als Puffersubstanz.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)