Fortfahren mit
G0288
β-(1→3,6)-Galactosidase, positionally specific from Xanthomonas manihotis
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.030,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-864-1
NACRES:
NA.32
MDL number:
Specific activity:
≥120 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 1.030,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥120 units/mg protein
packaging
vial of 1.9 units
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... GLB1(2720)
Biochem/physiol Actions
Releases β(1→3)- and β(1→6)-linked galactose from the non-reducing end of complex oligosaccharides.
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 μmole of p-nitrophenyl β-D-galactopyranoside per min at pH 5.0 at 37°C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G0413G4155G6008
description
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
description
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
description
aqueous glycerol suspension, ≥500 units/mg protein (biuret)
description
Grade VI, lyophilized powder, ≥250 units/mg protein
Gene Information
human ... GLB1(2720)
Gene Information
human ... GLB1(2720)
Gene Information
-
Gene Information
-
specific activity
≥120 units/mg protein
specific activity
≥6 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥250 units/mg protein
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
aqueous glycerol suspension
form
lyophilized powder
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
UniProt accession no.
P16278
UniProt accession no.
P16278
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)