If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 106,00 |
5 vials | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 370,00 € 277,50 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
methanol:ammonia solution
packaging
vial of 200 μg
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C15H28O7P2/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-21-24(19,20)22-23(16,17)18/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,19,20)(H2,16,17,18)/b14-9+,15-11+
InChI key
VWFJDQUYCIWHTN-YFVJMOTDSA-N
Gene Information
rat ... Fnta(25318)
General description
Application
- als Agonist für die Prenylierung in humanen Osteosarkomzellen in Kollagen-basierten Zellinvasionsanalysen
- für die Prenylierung des Hepatozyten-Wachstumsfaktors (HGF) in humanen Endothelzellen der Nabelschnurvene (HUVEC)[2]
- als Substrat in Prenyltransferasetests in der Kieselalge Haslea ostrearia
Biochem/physiol Actions
Physical form
Die tatsächliche Konzentration ist auf dem Etikett angegeben
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form methanol:ammonia solution | form solid | form - | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging vial of 200 μg | packaging - | packaging - | packaging vial of 200 μg |
| Gene Information rat ... Fnta(25318) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
60.8 °F
flash_point_c
16 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the molarity for the product under the product number F6892
1 answer-
The concentration was reported as 1 mg/ml, resulting in a calculated molarity of 2.31 mM based on the molecular weight of 433.42 g/mol. The calculation is as follows: 1M is equivalent to 433.42 g in 1L, thus 1 M is equivalent to 433.42 mg in 1ml, and consequently 1 mg/ml is approximately 2.307 mM.