F6875
Florisil®
60-100 mesh
Synonym(e):
Aktiviertes Magnesiumsilikat, Magnesiumsilikat
About This Item
Empfohlene Produkte
Partikelgröße
60-100 mesh
SMILES String
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChIKey
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable