Fortfahren mit
HT1005
Natriumthiosulfat -Lösung
2 g/dL in deionized water
Synonym(e):
Sodium thiosulfate solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2S2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.11
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
For use in the Silver Stain Kit No. HT100-A
Quality Segment
form
solution
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2 g/dL in deionized water
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Application
Für den Einsatz in dem Silberfärbungs-Kit Nr. HT100-A
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
90917321726372049
form
solution
form
powder
form
powder, crystals or chunks
form
crystals
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
description
For use in the Silver Stain Kit No. HT100-A
description
-
description
-
description
-
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumthiosulfat -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)