Fortfahren mit
F4506
5-Fluorindol-3-Essigsäure
≥97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8FNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.17
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
207-138-2
MDL number:
Assay:
≥97%
Quality Level
assay
≥97%
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12
InChI
1S/C10H8FNO2/c11-7-1-2-9-8(4-7)6(5-12-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,12H,3H2,(H,13,14)
InChI key
GWLLOJBOPVNWNF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F4506-1G04061822378377
F4506-250MG04061832534695