The activity was found by taking the units/ml of enzyme and dividing it by the mg protein/ml of enzyme. The activity was found in an spectrophometric rate determination assay. The result found that one unit of enzyme will oxidize 1.0 micro mole of formaldehyde to formic acid per minute at pH 7.5 at 37°C.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Specific activity:
1.0-6.0 units/mg solid
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
lyophilized powder
specific activity
1.0-6.0 units/mg solid
storage temp.
−20°C
General description
Formaldehyddehydrogenase (FDH) gehört zur Familie der mittelkettigen Alkoholdehydrogenasen.[1] Sie wird in Pseudomonas aeruginosa von dem fdhA- und fdhB-Gen codiert.[2] Die FDH-Sequenzen von P. aeruginosa und P. putida werden konserviert und weisen eine Homologie auf.[1] FDH existiert als Dimer und Tetramer, mit Zink an der katalytisch aktiven Stelle. Das Monomer entspricht 350–400 Aminosäureresten.[3]
Application
Anwendungsgebiete von Formaldehyddehydrogenase aus Pseudomonas sp.:
- Zur Erstellung einer Standardkurve für den Demethylierungs-FDH-Test mit Lysin-spezifischer Demethylase 1 (LSD1)[4] und bei Formaldehyddehydrogenase(FDH)-Tests.[5]
- Als Biosensor für das Vorhandensein von Formaldehyd in Pharmazeutika, Abwasser, Impfstoffen und Industrieprodukten.[6]
- Im gekuppelten Pektinmethylesterase(PME)-Enzymassay.[6]
Biochem/physiol Actions
Formaldehyddehydrogenase (FDH) ist ein Enzym, das, mit NAD+ als Elektronenakzeptor, die Oxidation von Formaldehyd zu Ameisensäure katalysiert.[1]Formaldehyddehydrogenasen sind an der biologischen Entgiftung von Formaldehyd beteiligt, einem toxischen Produkt im Stoffwechsel von Verbindungen wie Histidin, Vanillat usw. Die Entgiftung geschieht durch Umwandlung von Formaldehyd in Kohlendioxid.[2] FDH spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der Protein-S-Nitrosierung in Säugetierzellen durch die Zersetzung von S-Nitrosoglutathion.[7] Sie ist auch an der Regulierung der Nitrosothiol-Homöostase beteiligt, indem sie die Reduktion des endogenen Nitrosylierungsmittels S-Nitrosoglutathion (GSNO) katalysiert.[8]
Physical form
Lyophilisiertes Pulver mit ~70 % Stabilisatoren als Mg2+, Ca2+, Rinderserumalbumin, Glycin und Lysin.
Other Notes
Eine Einheit oxidiert je Min. bei einem pH-Wert von 7,5 und 37 °C 1,0 μmol Formaldehyd zu Ameisensäure.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
The role of a formaldehyde dehydrogenase-glutathione pathway in protein S-nitrosation in mammalian cells
Haqqani A S, et al.
Nitric Oxide, 9(3), 172-181 (2003)
Structure of formaldehyde dehydrogenase from Pseudomonas aeruginosa: the binary complex with the cofactor NAD+
Liao Y, et al.
Acta Crystallographica. Section F, Structural Biology Communications, 69(9), 967-972 (2013)
Expression, purification, and characterization of formaldehyde dehydrogenase from Pseudomonas aeruginosa
Zhang W, et al.
Protein Expression and Purification, 92(2), 208-213 (2013)
Nektaria Petronikolou et al.
Methods in enzymology, 639, 217-236 (2020-06-02)
Histone demethylases catalyze the removal of methyl marks from histones, an activity associated with transcriptional regulation and DNA damage repair. As these processes are critical for normal physiology, deregulation of histone demethylases is disease causative, and their function and regulation
In Vitro Enzyme Assays for JmjC-Domain-Containing Lysine Histone Demethylases (JmjC-KDMs)
Tarhonskaya H, et al.
Current protocols in pharmacology, 80(1), 3-15 (2018)
-
この酵素の活性値を測定した方法について教えてください。