Fortfahren mit
InChI
1S/C27H36F2O6/c1-14-9-16-17-11-19(28)18-10-15(30)7-8-24(18,5)26(17,29)20(31)12-25(16,6)27(14,34)21(32)13-35-22(33)23(2,3)4/h7-8,10,14,16-17,19-20,31,34H,9,11-13H2,1-6H3/t14-,16+,17+,19+,20+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
InChI key
JWRMHDSINXPDHB-OJAGFMMFSA-N
SMILES string
[H][C@@]12C[C@@H](C)[C@](O)(C(=O)COC(=O)C(C)(C)C)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C
form
solid
optical activity
[α]25/D 71.0 to 82.0°, c = 1 in dioxane
solubility
dioxane: 4.0 mL, clear, colorless to very faintly yellow (50 mg + 4.0 mL dioxane)
mode of action
cell membrane | interferes
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?