Merck
F0639
Fmoc-L-aspartic acid (β-tert-butyl) Sasrin® resin ester
200-400 mesh
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
extent of labeling
0.3-0.8 mmol FMOC-amino acid per g resin
particle size
200-400 mesh
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
Application
For peptide synthesis. Peptides can be cleaved from the resin with 0.5-1% CF3CO2H in CH2Cl2.
Other Notes
N-FMOC-amino acid ester of 3-methoxy-4-oxymethyl-phenoxymethylated 1% divinylbenzene cross-linked polystyrene.
Legal Information
Sasrin is a registered trademark of Bachem Bioscience Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)