Merck
EPM1324-9906
Slide-Out Platform for Eppendorf® New Brunswick I26/I26R Incubator Shaker
for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
Größe auswählen
1 EA
€ 1.560,00
€ 1.560,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.560,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.73
€ 1.560,00
Check Cart for Availability
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1324-9906 (NA)
Größe
76 cm × 46 cm
Kapazität
(40 x 250 mL Erlenmeyer flasks)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Slide-Out platform for Eppendorf New Brunswick I26 and I26 R incubated shaker.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)