EPM1282-9907
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 44/44R Incubator Shakers
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1282-9907 (Global)
Kapazität
(24 x 500 mL Erlenmeyer flasks)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Platforms to fit the Eppendorf New Brunswick 44 and 44 R incubated shakers.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)