Merck
EPM1282-9906
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 44/44R Incubator Shakers
for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
About This Item
UNSPSC-Code:
41103816
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1282-9906 (Global)
Kapazität
(40 x 250 mL Erlenmeyer flasks)
Allgemeine Beschreibung
Platforms to fit the Eppendorf New Brunswick 44 and 44 R incubated shakers.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)