EPM1196-9906
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 5000 Platform Shaker
for 4 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
Größe auswählen
€ 1.600,00
Größe auswählen
About This Item
€ 1.600,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
dedicated
for 4 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1196-9906 (NA)
Größe
32.5 in. × 26.75 in.
Kapazität
(9 x 4 L Erlenmeyer flasks)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)