EPM1196-9900
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 5000 Platform Shaker
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
Größe auswählen
€ 2.090,00
Größe auswählen
About This Item
€ 2.090,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1196-9900 (NA)
Größe
32.5 in. × 26.75 in.
Kapazität
(99 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 5000 platform shaker for the perfect fit
- Efficient capacity of 99x125 mL Erlenmeyer flasks
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)